Documentos Principais
BR13916
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 890,00
R$ 890,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 890,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
R$ 890,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 0.05 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 13916
faixa de medição de volume
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Comprimento
800 mm
volume
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
BLAUBRAND® Schellbach Stripe - Ring marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips. Class AS
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)