Documentos Principais
BR23715
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 15 mL, clear
Sinônimo(s):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 571,00
R$ 571,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 571,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
R$ 571,00
Check Cart for Availability
Materiais
AR-Glass
clear
descrição
SILBERBRAND
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 23715
Comprimento
330 mm
tamanho
15 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)