Documentos Principais
Z551759
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated burette
volume 250 mL, subdivision, 1 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.299,00
R$ 4.299,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.299,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
R$ 4.299,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 1 mL
faixa de medição de volume
250 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)