Z0173
Cloreto de zinco
BioReagent, for molecular biology, ≥97.0%
Sinônimo(s):
Cloreto de zinco
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
pressão de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97.0%
pf
293 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
atividade externa
DNase and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges