Z0153
ZM 241385
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(-2-[7-amino-2-{2-furyl}{1,2,4}triazolo{2,3-a} {1,3,5}triazin-5-yl-amino]ethyl)phenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: >15 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(NCCc2ccc(O)cc2)nc3nc(nn13)-c4ccco4
InChI
1S/C16H15N7O2/c17-14-20-15(18-8-7-10-3-5-11(24)6-4-10)21-16-19-13(22-23(14)16)12-2-1-9-25-12/h1-6,9,24H,7-8H2,(H3,17,18,19,20,21,22)
chave InChI
PWTBZOIUWZOPFT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.