Y0396
Anti-YB-1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BP-8, Anti-CSDA2, Anti-CSDB, Anti-DBPB, Anti-MDR-NF1, Anti-NSEP1, Anti-Y BOX binding protein, Anti-YBOX1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH-3T3 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using PC12 cell lysates
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YBX1(4904)
mouse ... Ybx1(22608)
rat ... Ybx1(500538)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- double-immunostaining
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)