WH0081631M1
Monoclonal Anti-MAP1LC3B antibody produced in mouse
clone 4E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MAP1A/1BLC3, Anti-microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1LC3B(81631)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MPSEKTFKQRRTFEQRVEDVRLIREQHPTKIPVIIERYKGEKQLPVLDKTKFLVPDHVNMSELIKIIRRRL
forma física
Informações legais