SAB4200361
Anti-MAP1LC3B Antibody
mouse monoclonal, LC3B-6
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-ATG8F, Monoclonal Anti-LC3, Monoclonal Anti-MAP1A/1BLC3, Monoclonal Anti-MAP1LC3B, Monoclonal Anti-microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-LC3B antibody, Mouse monoclonal, clone LC3B-6, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LC3B-6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~18/16 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysates of human U-87 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human LC3B.
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1LC3B(81631)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)