Documentos Principais
WH0060401M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EDA2R antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-EDAA2R, Anti-TNFRSF27, Anti-XEDAR, Anti-ectodysplasin A2 receptor
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EDA2R(60401)
Descrição geral
EDA-A1 and EDA-A2 are two isoforms of ectodysplasin that are encoded by the anhidrotic ectodermal dysplasia (EDA) gene. Mutations in EDA give rise to a clinical syndrome characterized by loss of hair, sweat glands, and teeth. The protein encoded by this gene specifically binds to EDA-A2 isoform. This protein is a type III transmembrane protein of the TNFR (tumor necrosis factor receptor) superfamily, and contains 3 cysteine-rich repeats and a single transmembrane domain but lacks an N-terminal signal peptide. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but some variants lack sufficient support. (provided by RefSeq)
Imunogênio
EDA2R (NP_068555, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDCQENEYWDQWGRCVTCQRCGPGQELSKDCGYGEGGDAYCTACPPRRYKSSWGHHRCQSCITCAVINRVQKVNCTATSNAVCGDCLPRFYRKTRIGGLQDQECIPCTKQ
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sharon A McGrath-Morrow et al.
Cytokine, 65(1), 4-9 (2013-10-22)
Hyperoxia exposure can inhibit alveolar growth in the neonatal lung through induction of p21/p53 pathways and is a risk factor for the development of bronchopulmonary dysplasia (BPD) in preterm infants. We previously found that activation of nuclear factor erythroid 2