WH0000142M1
Monoclonal Anti-PARP1 antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
PARP1 Antibody - Monoclonal Anti-PARP1 antibody produced in mouse, Parp1 Antibody, Anti-ADPRT, Anti-ADPRT1, Anti-PARP, Anti-PARP1, Anti-PPOL, Anti-pADPRT1, Anti-poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PARP1(142)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MAESSDKLYRVEYAKSGRASCKKCSESIPKDSLRMAIMVQSPMFDGKVPHWYHFSCFWKVGHSIRHPDVEVDGFSELRWDDQQKVKKTAEAGGVTGKGQD
Aplicação
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- high-throughput cellular thermal shift assay (CESTA HT)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado