Documentos
DUO92002
Sigma-Aldrich
Sonda anticoelho PLUS para PLA® in situ Duolink®
Affinity purified Donkey anti-Rabbit IgG (H+L)
Sinônimo(s):
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.32
fonte biológica
donkey (polyclonal)
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
linha de produto
Duolink®
reatividade de espécies
rabbit
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
adequação
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
O ensaio de ligação por proximidade (PLA®) Duolink® permite a detecção endógena de interações proteicas, modificações pós-translacionais e níveis de expressão proteica no nível de uma única molécula em células e amostras de tecido fixadas.
Este produto pode ser usado para o Protocolo Duolink® de fluorescência in situ e o Protocolo Duolink® de campo claro in situ, dependendo dos reagentes de detecção utilizados.
Visite nosso Centro de recursos de PLA Duolink® para obter informações sobre como correr um experimento no Duolink®, aplicações, resolução de problemas e mais.
Para executar um experimento completo de PLA in situ no Duolink®, você vai precisar de dois anticorpos primários (validados por PLA, IHQ, ICQ ou IF) que reconheçam dois epítopos-alvo. Os outros reagentes necessários incluem um par de sondas de PLA de espécies diferentes (uma PLUS e outra MINUS), reagentes de detecção, tampões de lavagem e meio de montagem. Observe que os anticorpos primários devem vir da mesma espécie que as sondas de PLA Duolink®. A análise é feita usando equipamento padrão de reação de imunofluorescência. A HRP também está disponível para detecção de campo claro.
Especificidade
A sonda de PLA anticoelho reage com a molécula inteira de IgG de coelho e com as cadeias leves de outras imunoglobulinas de coelho. A sonda de PLA anticoelho tem reação cruzada mínima com proteínas séricas de boi, galinha, bode, cobaia, hamster sírio, cavalo, humano, coelho e ovelha. Uma sonda MINUS de uma espécie diferente precisa ser utilizada simultaneamente com este produto. Consulte nosso Guia de seleção de produtos para obter mais informações.
Nota de aplicação
São necessários dois anticorpos primários derivados de espécies diferentes. Teste os anticorpos primários (classe IgG, monoclonal ou policlonal) usando uma reação normal de imunofluorescência (IF), imuno-histoquímica (IHQ) ou imunocitoquímica (ICQ) para determinar as condições ideais de fixação, bloqueio e titulação. Os reagentes Duolink® para PLA in situ são adequados para uso em células fixadas, células de Cytospin, células cultivadas em lâmina, fixadas em formalina e embebidas em parafina (FFPE) ou tecido (fresco ou congelado). Não há um número mínimo exigido de células.
Deixe o trabalho conosco, aprenda mais sobre nosso Programa de Serviços Personalizados para acelerar seus projetos no Duolink®
Veja a lista completa de produtos Duolink®
Especificidade
A sonda de PLA anticoelho reage com a molécula inteira de IgG de coelho e com as cadeias leves de outras imunoglobulinas de coelho. A sonda de PLA anticoelho tem reação cruzada mínima com proteínas séricas de boi, galinha, bode, cobaia, hamster sírio, cavalo, humano, coelho e ovelha. Uma sonda MINUS de uma espécie diferente precisa ser utilizada simultaneamente com este produto. Consulte nosso Guia de seleção de produtos para obter mais informações.
Nota de aplicação
São necessários dois anticorpos primários derivados de espécies diferentes. Teste seus anticorpos primários (classe IgG, monoclonal policlonal) usando uma reação padrão de imunofluorescência (IF), imuno-histoquímica (IHQ) ou imunocitoquímica (ICQ) para determinar as condições ideais de fixação, bloqueio e titulação. Os reagentes Duolink® para PLA in situ são adequados para uso em células fixadas, células de Cytospin, células cultivadas em lâmina, fixadas em formalina e embebidas em parafina (FFPE) ou tecido (fresco ou congelado). Não há um número mínimo exigido de células.
Deixe o trabalho conosco, aprenda mais sobre nosso Programa de Serviços Personalizados para acelerar seus projetos Duolink®
Veja a lista completa de produtos Duolink®
Características e benefícios
  • Não é necessária superexpressão nem manipulação genética
  • Alta especificidade (menos falso-positivos)
  • Sensibilidade para uma molécula devido à amplificação por círculo rolante
  • A quantificação relativa é possível
  • Não é necessário equipamento especial
  • Mais rápido e simples que FRET (transferência de energia fluorescente ressonante)
  • Maior exatidão em comparação à coimunoprecipitação
  • Resultados prontos para publicação
Componentes
Este produto contém o seguinte:
  • 5× Sonda de PLA anticoelho PLUS - Anticorpo secundário anticoelho de jumento conjugado a oligonucleotídeo PLUS
  • 1× Solução de bloqueamento - Reagente para bloquear a amostra
  • 1× Diluente de anticorpos - Para diluição das sondas de PLA e anticorpos primários
Consulte a folha de dados para obter mais informações.
Informações legais
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaofan Li et al.
PLoS pathogens, 13(3), e1006249-e1006249 (2017-03-02)
Trials to reintroduce chloroquine into regions of Africa where P. falciparum has regained susceptibility to chloroquine are underway. However, there are long-standing concerns about whether chloroquine increases lytic-replication of Epstein-Barr virus (EBV), thereby contributing to the development of endemic Burkitt
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
Kan V Lu et al.
Cancer cell, 22(1), 21-35 (2012-07-14)
Inhibition of VEGF signaling leads to a proinvasive phenotype in mouse models of glioblastoma multiforme (GBM) and in a subset of GBM patients treated with bevacizumab. Here, we demonstrate that vascular endothelial growth factor (VEGF) directly and negatively regulates tumor
Jean Philippe Arnault et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 18(1), 263-272 (2011-11-19)
The emergence of skin tumors in patients treated with sorafenib or with more recent BRAF inhibitors is an intriguing and potentially serious event. We carried out a clinical, pathologic, and molecular study of skin lesions occurring in patients receiving sorafenib.
Michaela Graf et al.
Human reproduction (Oxford, England), 26(1), 59-66 (2010-11-30)
Dysfunction of cellular processes in the testes can lead to infertility, tumourigenesis or other testicular disorders. 14-3-3 proteins are known to play pivotal roles in cellular communication, signal transduction, intracellular trafficking, cell-cycle control, transcription and cytoskeletal structure and have been
Artigos
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
Conteúdo relacionado
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Reagentes e recursos de interação de proteínas e ácidos nucleicos para uso em interações do tipo proteína-RNA, proteína-DNA e proteína-proteína, e aplicações associadas.
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay