Formulário
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
pH
6.7-6.9
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Aprenda sobre o estudo clínico do sangue, dos órgãos produtores de sangue e das doenças hematológicas, incluindo tratamento, prevenção e colorações e corantes usados nos testes hematológicos.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.