SML1321
ETP-46464
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-[4-(2-oxo-9-quinolin-3-yl-4H-[1,3]oxazino[5,4-c]quinolin-1-yl)phenyl]propanenitrile, 4-[4-(1-Isocyano-1-methyl-ethyl)-phenyl]-6-quinolin-3-yl-1,4-dihydro-2-oxa-4,9-diaza-phenanthren-3-one, ATRi
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C#N)C(C=C1)=CC=C1N(C2=C(CO3)C=NC(C2=C4)=CC=C4C5=CC6=C(C=CC=C6)N=C5)C3=O
InChI
1S/C30H22N4O2/c1-30(2,18-31)23-8-10-24(11-9-23)34-28-22(17-36-29(34)35)16-33-27-12-7-19(14-25(27)28)21-13-20-5-3-4-6-26(20)32-15-21/h3-16H,17H2,1-2H3
chave InChI
DPLMXAYKJZOTKO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3