Documentos Principais
L0376
Sigma-Aldrich
L-Leucine β-naphthylamide hydrochloride
leucine aminopeptidase substrate
Sinônimo(s):
L-Leucine-2-naphthylamide hydrochloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.550,00
5 G
R$ 8.763,00
R$ 2.550,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.550,00
5 G
R$ 8.763,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
292.80
Beilstein:
3918167
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 2.550,00
Check Cart for Availability
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14;/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19);1H/t15-;/m0./s1
chave InChI
HTHKKWZMEVJWQF-RSAXXLAASA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Substrate for leucine aminopeptidase determination in colorimetric and histochemical procedures.
Qualidade
Very low free β-naphthylamine.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M Niinobe et al.
Journal of biochemistry, 87(1), 195-203 (1980-01-01)
Aminopeptidase and arylamidase from human liver were purified 1,580- and 1,130-fold, respectively, by ammonium sulfate fractionation, TEAE-cellulose and hydroxylapatite column chromatographies, and Sephadex G-200 gel filtration. The purified preparations appeared to be homogeneous on polyacrylamide gel electrophoresis. The molecular weights