Documentos Principais
V6880
Supelco
Liquid scintillation vials, plastic
volume 20 mL, cap size 22 mm , polypropylene with metal foil liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 500 ea
Sinônimo(s):
Plastic Liquid Scintillation Vials
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 2.023,00
R$ 2.023,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 2.023,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
R$ 2.023,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Materiais
high-density polyethylene vial
Características
closure type screw top vial
screw caps attached
embalagem
pkg of 500 ea
tamanho da tampa
22 mm , polypropylene with metal foil liner
tamanho do frasco
27 mm × 61 mm , with cap
volume
20 mL
conector
22-400 thread
Descrição geral
Polyethylene with light-weight walls for increased counting efficiency.
Embalagem
Vials with caps attached are packed in individual cells in trays of 100.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)