V5765
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Vascular Endothelial Growth Factor 165
Selecione um tamanho
R$ 1.228,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.228,00
Produtos recomendados
Nome do produto
VEGF165, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
descrição
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
<10 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 42 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.075 EU/μg
cor
white
solubilidade
water: soluble
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VEGFA(7422)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
VEGF has also been implicated in correlation with poor prognosis in breast cancer.[2]
In addition, VEGF is released in rheumatoid arthritis in response to TNF-α, increasing endothelial permeability and stimulating angiogenesis (formation of capillaries).[3][4]
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.