Documentos Principais
60403
Supelco
Potassium ionophore I
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
Valinomycin
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 4.036,00
R$ 4.036,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 4.036,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H90N6O18
Número CAS:
Peso molecular:
1111.32
Beilstein:
78657
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
R$ 4.036,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
descrição
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
qualidade
function tested
pf
184-190 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
chave InChI
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Selected application examples
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Important research tool for membrane studies[1]; As ionophor in membrane electrodes for the determination of K+-activities[2][3]
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Calcium ionophore I Selectophore™, function tested, ≥99.0%
Supelco
21192
Calcium ionophore I
Hydrogen ionophore I Selectophore™, function tested
Supelco
95292
Hydrogen ionophore I
Sodium ionophore IV Selectophore™, function tested
Supelco
71745
Sodium ionophore IV
Sodium ionophore III Selectophore™, function tested
Supelco
71734
Sodium ionophore III
Model membranes.
A D Bangham
Chemistry and physics of lipids, 8(4), 386-392 (1972-05-01)
Determination of potassium ion concentration in serum using a highly selective liquid-membrane electrode.
L A Pioda et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 29(2), 289-293 (1970-08-01)
H F Osswald et al.
Clinical chemistry, 25(1), 39-43 (1979-01-01)
We describe a flow-through system with an ion-selective electrode for measurement of blood potassium ion concentration, continuously and on-line off the extracorporeal blood circulation in an operating theater during human open-heart surgery. Comparison measurements were made with the SMA flame
Benjamin Kabagambe et al.
Analytical chemistry, 84(18), 7979-7986 (2012-08-16)
Here, we report on the first application of an ionophore-doped double-polymer electrode for ion-transfer stripping voltammetry (ITSV) to explore the nanomolar limit of detection (LOD) and multiple-ion detectability. We developed a theoretical model for ITSV at a thin ionophore-doped membrane
Viktor K Jirsa et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2210-2230 (2014-06-13)
Seizures can occur spontaneously and in a recurrent manner, which defines epilepsy; or they can be induced in a normal brain under a variety of conditions in most neuronal networks and species from flies to humans. Such universality raises the