UC178
(±)-Nirvanol
Sinônimo(s):
(±)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (±)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
cor
off-white
solubilidade
acetone: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)
chave InChI
UDTWZFJEMMUFLC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2