05-118
Anti-FGF-2/basic FGF Antibody, clone bFM-2
clone bFM-2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, fibroblast growth factor 2, fibroblast growth factor 2 (basic), heparin-binding growth factor 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
bFM-2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, bovine, human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGF2(2247)
mouse ... Fgf2(281161) , Fgf2(14173)
rat ... Fgf2(54250)
Descrição geral
Especificidade
Important Note: This antibody can cross-react with native and heat-inactivated basic FGF but will not neutralize biological activity (Uteza, Y., 1999). Upstate recommends anti-FGF-2/basic FGF, clone bFM-1 (neutralizing) (Catalog # 05-117) for neutralizing activity.
Imunogênio
Aplicação
Previous lots of this antibody have been shown to immunostain frozen brain sections fixed with ice-cold, ethanol:acetic acid [95:5]. This antibody has also been used at 10 μg/mL to stain paraffin-embedded sections (Matsuzaki, K., 1989).
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected 100 ng FGF-2/basic FGF, carrier-free (Catalog # 01-114).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Fetal liver or kidney tissue.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2