U4885
UNC0638 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Cyclohexyl-N-(1-isopropylpiperidin-4-yl)-6-methoxy-7-(3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy) quinazolin-4-amine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.COc1cc2c(NC3CCN(CC3)C(C)C)nc(nc2cc1OCCCN4CCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C30H47N5O2.H2O/c1-22(2)35-17-12-24(13-18-35)31-30-25-20-27(36-3)28(37-19-9-16-34-14-7-8-15-34)21-26(25)32-29(33-30)23-10-5-4-6-11-23;/h20-24H,4-19H2,1-3H3,(H,31,32,33);1H2
chave InChI
LLJGACAJGYXBTL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in fractionation and isolation of human blood cells and cell nuclei
- in the analysis of human immunodeficiency virus (HIV) reactivation in latently infected cell line
- to determine the effect of G9a and its enzymatic activity on cisplatin resistance
Ações bioquímicas/fisiológicas
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.