SML1037
UNC0642
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)-6-methoxy-N-[1-(propan-2-yl)piperidin-4-yl]-7-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]quinazolin-4-amine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(CC1)(F)CCN1C2=NC(NC3CCN(C(C)C)CC3)=C4C(C=C(OCCCN5CCCC5)C(OC)=C4)=N2
InChI
1S/C29H44F2N6O2/c1-21(2)36-14-7-22(8-15-36)32-27-23-19-25(38-3)26(39-18-6-13-35-11-4-5-12-35)20-24(23)33-28(34-27)37-16-9-29(30,31)10-17-37/h19-22H,4-18H2,1-3H3,(H,32,33,34)
chave InChI
RNAMYOYQYRYFQY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.