Documentos Principais
TTR006
Sigma-Aldrich
Helicobacter TISSUE-TROL Control Slides
mouse intenstine tissue containing Helicobacter pylori
Selecione um tamanho
25 EA
R$ 992,00
R$ 992,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 EA
R$ 992,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
R$ 992,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
mouse intestine (tissue containing Helicobacter pylori)
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Histology slides with paraffin embedded section of mouse intestine tissue containing Helicobacter pylori. Suitable for use with Modified Steiner-Steiner Silver Stain Procedure No. HT101.
Componentes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Silver Stain, Modified Steiner-Steiner Procedure No. HT101.
Informações legais
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)