Documentos Principais
TMO2123-0010
Nalgene® bottles, style 2123
natural high-density polyethylene, volume 4000 mL, case of 6 ea
Sinônimo(s):
nalgene bottle, nalgene bottles
Selecione um tamanho
6 EACH
R$ 2.212,00
R$ 2.212,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EACH
R$ 2.212,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.212,00
Check Cart for Availability
Materiais
natural high-density polyethylene
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
descrição
Autoclavable
embalagem
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2123-0010
capacidade
4000 mL
volume
4000 mL
Descrição geral
This wide-mouth polypropylene copolymer bottle with closure is excellent for collecting, storing and transporting dry chemicals and environmental samples. Square, space saving design features molded-in handgrips for greater convenience and safety when pouring, autoclavable.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)