Documentos Principais
TMO155411
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
borosilicate glass, L × W 57 mm × 25 mm, chamber size 8, sterile, case of 96 ea
Sinônimo(s):
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
Selecione um tamanho
96 EACH
R$ 10.540,00
R$ 10.540,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
96 EACH
R$ 10.540,00
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
R$ 10.540,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
esterilidade
sterile
sterile
qualidade
CE marked
embalagem
case of 96 ea
case of 96
fabricante/nome comercial
Nunc 155411
C × L
57 mm × 25 mm
tamanho da câmara
8
adequação
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Descrição geral
  • Excellent for confocal image analysis
  • Optimal for high-power inverted microscopic viewing
  • Chambered coverglass
  • The medium chamber is not removable
Informações legais
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)