Z734853
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
8 wells, polystyrene chambers, 1.5 borosilicate coverglass, 0.7 cm2/well, 96/cs
Sinônimo(s):
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
Selecione um tamanho
R$ 12.874,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 12.874,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
esterilidade
non-sterile
sterile
qualidade
CE marked
embalagem
case of 96
fabricante/nome comercial
Nunc 155409
L × C
24 mm × 55 mm
área do poço
0.7 cm2
poços
8
volume de trabalho
0.2-0.5 mL
adequação
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Descrição geral
- Excellent for confocal image analysis
- Optimal for high-power inverted microscopic viewing
- Chambered coverglass
- The medium chamber is not removable
Características e benefícios
- Ideal for culture, examining, and analyzing living cells on a single device.
- Available in 1, 2, 4, and 8-well formats.
- Media chamber safely mounted to the No. 1.5 borosilicate coverglass using biocompatible acrylic adhesive.
- Optimal gas exchange ensured with minimal evaporation via tabbed polystyrene cover.
- Shipped conveniently in stackable incubation trays.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)