Documentos Principais
TMO140663
Nunc® cell culture inserts in 6-deepwell Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Sinônimo(s):
multidish membrane insert, treated membrane insert
Selecione um tamanho
24 EACH
R$ 2.083,00
R$ 2.083,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EACH
R$ 2.083,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
R$ 2.083,00
Check Cart for Availability
Materiais
polycarbonate
esterilidade
sterile
embalagem
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
fabricante/nome comercial
Nunc 140663
tamanho de poro
3.0 μm pore size
tipo de ligação
cell culture treated
Descrição geral
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)