Documentos Principais
TMO140640
Nunc® cell culture inserts in 6-well Nunclon(TM) Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Sinônimo(s):
multidish membrane insert, treated membrane insert
Selecione um tamanho
24 EACH
R$ 2.116,00
R$ 2.116,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EACH
R$ 2.116,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
R$ 2.116,00
Check Cart for Availability
Materiais
polycarbonate
esterilidade
sterile
embalagem
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
fabricante/nome comercial
Nunc 140640
tamanho de poro
0.4 μm pore size
tipo de ligação
cell culture treated
Descrição geral
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. ich habe 6-wells plate for transwell assay bestellt. aber ich weiss nicht wie viel medium sollte ich in einen Well benutzen, um alle Zellen zu erreichen. Gibt es einen Protocol?
    1 answer
    1. This product has a working volume of 1.5 mL per well and a culture area of 3.14 cm2. The membrane has a pore density of <0.85 x 108 pores/cm2.