Documentos Principais
CLS3452
Corning® Transwell® 7 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, pack of 6, case of 24
Sinônimo(s):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
Selecione um tamanho
24 EA
R$ 1.092,00
R$ 1.092,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EA
R$ 1.092,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
R$ 1.092,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
Insertos para cultura celular de membrana de poliéster Corning® Transwell®, 24 mm Transwell with 3 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 24
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 3452
volume de trabalho do inserto
1.5 mL
diâmetro da membrana
24 mm
espessura da membrana
10 μm
tamanho
6 wells
área da superfície
4.67 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
2.6 mL
cor
clear
tamanho de poro
3.0 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os insertos para cultura celular Transwell são dispositivos de suporte permeáveis, convenientes e fáceis de usar para estudar linhagens celulares dependentes e independentes de ancoragem. Eles têm uma fina membrana de poliéster microscopicamente transparente de 10 mm que é tratada com cultura de tecidos para otimizar a adesão e o crescimento de células.
Oferecem uma excelente visibilidade de células em microscopia de contraste de fases e permite a avaliação da viabilidade celular e formação de monocamada.
  • 10μm thick transparent polyester membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
  • Excellent visibility under phase contrast microscopy
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)