T9822
Anti-Tubulin, Polyglutamylated antibody, Mouse monoclonal
clone B3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-K-ALPHA-1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
mouse, sea urchin (Lytechinus pictus and three others.), bovine, monkey, rabbit, human, rat, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), chicken
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using cytosolic fraction of rat brain extract
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA4A(7277) , TUBB(203068)
mouse ... Tuba1a(22142) , Tubb2b(73710)
rat ... Tuba1a(64158)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.