T3526
Anti-TUBA1B (alpha-tubulin ubiquitous) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-K-ALPHA-1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Tubulin antibody produced in rabbit, whole antiserum
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
chicken, mouse
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:80 using cultured fibroblasts
western blot: 1:200 using chicken gizzard extract or mouse brain extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tuba1b(22143) , Tubb2a(22151) , Tubb2b(73710) , Tubb2c(227613)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.