T9028
Monoclonal Anti-Tubulin, Tyrosine antibody produced in mouse
clone TUB-1A2, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CDCBM6, Anti-CSCSC1, Anti-M40, Anti-OK/SW-cl.56, Anti-TUBB1, Anti-TUBB5
Selecione um tamanho
R$ 4.018,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.018,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TUB-1A2, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, plant, animal
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:800 using cultured chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA4A(7277) , TUBB(203068)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- indirect immunofluorescent labelling
- immunoblotting technique
- immunocytochemical staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.