Documentos Principais
T9275
Sigma-Aldrich
Trioleato de glicerila
~95%
Sinônimo(s):
1,2,3-tri(cis-9-octadecenoil)glicerol, TG (18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Trioleato de glicerol, Trioleína
About This Item
Fórmula linear:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Número CAS:
Peso molecular:
885.43
Beilstein:
1718692
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
~95%
p.e.
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.91 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
chave InChI
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)