T7665
Tyrphostin 51
≥98%
Sinônimo(s):
2-Amino-1,1,3-tricyano-4-(3′,4′,5′-trihydroxyphenyl)butadiene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
potência
0.8 μM IC50
solubilidade
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(\C(=C\c1cc(O)c(O)c(O)c1)C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C13H8N4O3/c14-4-8(12(17)9(5-15)6-16)1-7-2-10(18)13(20)11(19)3-7/h1-3,18-20H,17H2/b8-1+
chave InChI
JKNOYWVMHPMBEL-UNXLUWIOSA-N
Informações sobre genes
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology