Documentos Principais
T7201
Sigma-Aldrich
Trombina
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Sinônimo(s):
Fator IIa
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
peso molecular
heavy chain ~31 kDa
light chain ~6 kDa
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects.[1] Thrombin consists of A-chain and a catalytic B-chain with the catalytic pocket comprising of His57, Asp102, Ser195 and Ser214. It has a fibrinogen recognition site (FRS) and a heparin binding site (HBS) in the C-terminus.[2] The main function of thrombin is cleavage of fibrinogen to fibrin.[3] It coordinates the coagulation cascade and binds to diverse substrates. It coordinates with protease-activated receptors (PARs) to accomplish the physiological functions. High levels of thrombin elicit neurotoxicity in dopaminergic neurons and contribute to the progression of Parkinson′s disease.[4] Altered thrombin levels modulates coagulation pathway in multiple sclerosis.[5] Patients with coronary artery disease (CAD) show elevated levels of thrombin.[6]
Aplicação
Thrombin from bovine plasma has been used in the cleavage of the maltose binding protein tag in mini-calpain-5 fusion protein[7] and in thrombin/hirudin spiking experiments in serum samples.[8]
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to assess a novel antiplatelet therapy in acute coronary syndromes. [9]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protease de serina que cliva seletivamente ligações Arg-Gli do fibrinogênio para formar fibrina e fibrinopeptídeos A e B.
Definição da unidade
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
forma física
Lyophilized from saline sodium citrate buffer, pH 6.5
Nota de preparo
Traditional thrombin products are activated with bovine brain, whereas T7201 is activated with bovine lung and does not contain any bovine brain products.
Nota de análise
A atividade é expressa em unidades do NIH, obtidas por comparação direta com um padrão de referência de trombina do NIH, Lote K.
O procedimento de ensaio do NIH (Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos) usa 0,2 ml de plasma diluído (1:1 com soro fisiológico) como substrato e 0,1 ml de amostra de trombina (estabilizada em solução tamponada de albumina a 1%) com base em uma modificação do método de Biggs. São usados para determinar as concentrações de trombina somente os tempos de coagulação na faixa de 15-25 segundos.
Outras notas
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Small-angle X-ray scattering of calpain-5 reveals a highly open conformation among calpains
Gakhar L, et al.
Journal of Structural Biology, 196(3), 309-318 (2016)
Karin A L Müller et al.
Current vascular pharmacology, 10(5), 606-618 (2012-06-26)
Acute coronary syndromes (ACS) are triggered by enhanced platelet activation and aggregation. Hence, a cornerstone of successful secondary prevention in ACS is an effective platelet inhibition. Additionally, coronary interventions (PCI) lead to even increased artherothrombotic risks, another challenge in preventing
Thrombin-mediated degradation of parathyroid hormone in serum tubes
Laulu SL, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 437, 191-196 (2014)
Lokesh Gakhar et al.
Journal of structural biology, 196(3), 309-318 (2016-07-31)
Calpain-5 is a calcium-activated protease expressed in the retina. Mutations in calpain-5 cause autosomal dominant neovascular inflammatory vitreoretinopathy (ADNIV, OMIM#193235). The structure of calpain-5 has not been determined, thus hindering the investigation of its proteolytic targets and pathological role in
Thrombin generation correlates with disease duration in multiple sclerosis (MS): Novel insights into the MS-associated prothrombotic state
Parsons MEM, et al.
Multiple Sclerosis Journal, 3(4), 84-84 (2017)