F1262
Anti-Rabbit IgG (whole molecule), F(ab′)2 fragment–FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:40
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-Rabbit IgG (whole molecule), (F(ab′)2) fragment-FITC is specific for all rabbit immunoglobulins. The use of this product prevents background staining due to the presence of Fc receptors.
Fluorescein isothiocyanate (FITC) is a fluorescein derivative (fluorochrome) used to tag antibodies, including secondary antibodies, for use in fluorescence-based assays and procedures. FITC excites at 495 nm and emits at 521 nm.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?