F7512
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Sheep Anti-Rabbit IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:160
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Fluorescein isothiocyanate (FITC) is a fluorescein derivative (fluorochrome) used to tag antibodies, including secondary antibodies, for use in fluorescence-based assays and procedures. FITC excites at 495 nm and emits at 521 nm.
Aplicação
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)