Documentos Principais
T6699
Sigma-Aldrich
pPolh-MAT-Tag®-1 Transfer Vector
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 3.260,00
R$ 3.260,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 3.260,00
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.51
R$ 3.260,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Transfer vector for generation of recombinant Baculovirus and expression of N-terminal MAT-Tag® fusions in insect cells.
Informações legais
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)