T3580
Toyocamycin
≥98% (HPLC), from Streptomyces rimosus
Sinônimo(s):
4-Aminopyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile 7-(β-D-ribofuranoside), 7-Deaza-7-cyanoadenosine, NSC 63701, NSC 99843, Neuro 000027, Unamycin B, Vengicide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces rimosus
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: soluble 0.90-1.10 mg/mL, clear, colorless
H2O: moderately soluble
aqueous acid: moderately soluble
ethanol: moderately soluble
methanol: moderately soluble
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cc(C#N)c12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C12H13N5O4/c13-1-5-2-17(11-7(5)10(14)15-4-16-11)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h2,4,6,8-9,12,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
chave InChI
XOKJUSAYZUAMGJ-WOUKDFQISA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.