T2819
Trizma® hydrochloride solution
pH 9.0, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Tris hydrochloride solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
Nível de qualidade
Formulário
solution
concentração
1 M
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
9.0
faixa de pH útil
7.0-9.0
Absorção
≤0.05 at 290 at 40%
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)