T2788
Trizma® hydrochloride solution
pH 7.6, 1 M
Sinônimo(s):
Tris hydrochloride solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
esterilidade
0.2 μm filtered
Formulário
solution
concentração
1 M
Impurezas
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
pH
7.6
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?