Documentos Principais
T1823
Sigma-Aldrich
Tetramethylrosamine chloride salt
≥95% (at 254 nm, HPLC), solid
Sinônimo(s):
3,6-bis(dimethylamino)-9-phenyl chloride salt, Xanthylium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H23N2OCl
Peso molecular:
378.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161501
descrição
Light sensitive
Ensaio
≥95% (at 254 nm, HPLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO or DMF: soluble
fluorescência
λem 573 nm (+/- 4nm)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2c(-c3ccccc3)c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(C)C
Aplicação
Useful dye for studying P-gp mediated exclusion from multidrug resistant cells. Superior P-gp substrate compared to the widely used marker rhodamine 123.