T182
Tyrphostin A9
solid
Sinônimo(s):
Malonoben, [[3,5-bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methylene]propanedinitrile
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
yellow
pf
139-140 °C
solubilidade
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: <25 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(\C=C(\C#N)C#N)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H22N2O/c1-17(2,3)14-8-12(7-13(10-19)11-20)9-15(16(14)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3
chave InChI
MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956) , ORAI1(84876) , PDGFRA(5156) , PDGFRB(5159)
mouse ... Eef2k(13631) , Prkaca(18747) , Prkca(18750) , Src(20779)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?