Documentos Principais
5.05147
Millipore
TES
OmniPur® Grade, >= 99%, A zwitterionic buffer
Sinônimo(s):
OmniPur® TES
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15NO6S
Número CAS:
Peso molecular:
229.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% dry basis (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: soluble
atividade externa
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
chave InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A zwitterionic buffer (Absorbance: ≤0.12 at 260 nm, 1 M, H2O). Has a pKa of 7.5 at 20°C. Useful in the pH range of 6.8-8.2.
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.8-8.2. Has a pKa 7.40 at 25°C.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1