Documentos Principais
SRP8030
Sigma-Aldrich
Fn14 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CD266, E1A-associated protein p300, FGF-inducible 14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 12A
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 1.959,00
R$ 1.959,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 1.959,00
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
R$ 1.959,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~35 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
TWEAK is a cytokine that controls proliferation, migration, differentiation, apoptosis, angiogenesis and inflammation. TWEAK binds to Fn14, a highly inducible cell-surface receptor that is linked to several intracellular signalling pathways, including the nuclear factor-B (NF-kappaB) pathway. The TWEAK-Fn14 axis plays a beneficial role in tissue repair following acute injury and may contribute to cancer, chronic autoimmune diseases and acute ischaemic stroke.
forma física
Lyophilized from PBS.
Reconstituição
Reconstitute with 50 μL deionized water.
Outras notas
The extracellular region of human FN14 (aa 28-75) is fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)