417602
2-Chloroethyl phenyl sulfide
98%
Sinônimo(s):
2-(Phenylthio)ethyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.583 (lit.)
pb
90-91 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClS/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
chave InChI
QDXIHHOPZFCEAP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup