SRP8023
PARG human
recombinant, expressed in Sf21 cells, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FNDC5 (cleaved), Poly(ADP-ribose) glycohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in Sf21 cells
etiqueta
His tagged
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
~110 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 2 μg
concentração
≥0.2 mg/mL
técnica(s)
cell based assay: suitable
cor
clear
solubilidade
water: soluble
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PARG(8505)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1