SRP0192
PARP1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ADPRT, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, Poly (ADP-ribose) Polymerase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
140 kDa
embalagem
pkg of 10 and 20 μg
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
técnica(s)
inhibition assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PARP1(142)
Descrição geral
Human PARP1 (GenBank Accession No. NM_001618), full length with N-terminal GST tag, MW = 140 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system. Poly [ADP-ribose] polymerase 1 (PARP1) belongs to the DNA-dependent nuclear enzyme superfamily. Its structure includes an N-terminal with three zinc finger DNA-binding domains, an auto-modification domain with BRCT motif and a WGR domain having conserved tryptophan, glycine, and arginine residues, and a C-terminal catalytic domain with PARP signature sequence.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1