SRP6549
Alkaline Phosphatase from calf intestine
≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ALP, ALP-1, ALPP, ALPPL, ALPPL2, PALP, PLAP, PLAP-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine (calf) intestine
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
freeze-dried protein glass
embalagem
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezas
3000-6,000 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
bovine (calf) ... ALPL(280994)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1