SRP6256
VEGF-C human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Flt4-L, VRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.15-0.7 μg/mL
peso molecular
calculated mol wt 15 kDa
observed mol wt 18-23 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Thr 103 is the predicted N-terminus .)
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VEGF-C(7424)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)