SRP6237
SPARC/Osteonectin human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
BM-40, ON, Secreted protein acidic and rich in cysteine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
43.7 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SPARC(6678)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1